推荐产品
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥97% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
SMILES 字串
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](O)[13C](C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)O2
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,16-21H/i5+1,12+1,15+1
InChI 密鑰
CKSTYZPHICYKHH-HQTPQMSASA-N
應用
Relative stereochemistry
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3