主要文件
900316
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 65:35, viscosity 0.6 dL/g 
别名:
PLGA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(C2H2O2)m(C3H4O2)nCH3
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
granular
饋電比
lactide:glycolide 65:35
黏度
0.6 dL/g
儲存溫度
−20°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.