Merck
86341
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-PHB
extent of labeling: ~0.35 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型 O-[4-(羟甲基)苯基]聚乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
標籤範圍
~0.35 mmol/g loading
粒徑
~75 μm
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)