化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +142°, c = 1 in H2O (Dry basis)
mp
>260 °C (dec.) (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
O.OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35.H2O/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51;/h8-63H,1-7H2;1H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-;/m1./s1
InChI 密鑰
JNSAKCOAFBFODP-ZQOBQRRWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 与诺氟沙星形成一种包合络合物,用于之后的高效液相色谱(HPLC)分析。
- 作为六-(2,3-二乙酰基-6-硫酸基)-β-环糊精的前体,用作毛细管电泳(CE)法手性分离利奈唑胺的手性选择剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2