产品名称
L-焦谷氨酸, ≥99.0% (T)
化驗
≥99.0% (T)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −10.5±1°, c = 5% in H2O
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
燃燒殘留物
≤0.05%
mp
155-162 °C
160-163 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 非蛋白氨基酸,例如(3S,4R)-3,4-二甲基-L-焦谷氨酸和(3S,4R)-3,4-二甲基-L-谷氨酰胺。
- 手性N-杂环卡宾(NHC)作为催化剂,用于烷基芳基烯酮的不对称的二聚作用以产生相应的α-四价 β-alkylidenyl-β-内酯。
此外,还用于(−)-百部酰胺和青箱C的全合成。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
实验方案
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard