Merck
809934
Sigma-Aldrich
碳酸甲乙酯
battery grade, 99.9%, acid <10 ppm, H2O <10ppm
别名:
EMC, 碳酸乙基甲酯, 碳酸甲乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O3
CAS号:
分子量:
104.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191602
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
battery grade
品質等級
描述
Acid content: <10 ppm
化驗
99.9%
形狀
liquid
濕度
<10 ppm
雜質
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
bp
101 °C
mp
-55 °C
密度
1.01 g/cm3
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
无水碳酸甲乙酯(EMC)是一种无色透明液体,具有类似醚的甜味。它是一种高极性溶剂,具有中等沸点(101 °C)和相对低的蒸汽压,这使它广泛适用于化学反应和过程。EMC是许多有机化合物(包括纤维素、酯和酰胺)的优良溶剂,它也可以溶解多种无机化合物,包括许多电解质盐。
應用
烷基碳酸酯可作为溶剂应用于锂离子电池的电解质,而使用具有极低水(<10 ppm)和酸(<10 ppm)成分的高质量电池级电解质对于实现高电化学性能极为关键。
法律資訊
MU Ionic Solutions Corp公司产品
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F
閃點(°C)
22 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Huang S, et al.
Chemical Society Reviews, 44, 3079-3079 (2015)
Ding M, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148, A1196-A1196 (2001)
商品
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries