主要文件
807923
Sigma-Aldrich
Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in ETH)
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12141740
NACRES:
NA.23
描述
Flash point 57.2 °F
品質等級
形狀
suspension
濃度
5 mg/mL (in ETH)
直徑×長度
70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
顏色
gray
密度
0.7911 g/mL
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1