Merck
805211
Sigma-Aldrich
绿色荧光PLGA纳米颗粒
200 nm average diameter
别名:
Degradex®荧光PLGA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
Excitation/emission: 460/500 nm
品質等級
形狀
powder
平均直徑
200 nm
密度
1.3 g/cm3
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Degradex®采用聚(D,L-丙交酯--乙交酯)制成,L/G比为50/50,分子量为30,000。
复溶:
  • 从冰柜中取出产品。
  • 等待温度升至环境温度。
  • 向容器中加入去离子水或缓冲液。
  • 涡旋并超声处理5分钟,以确保微球充分混悬。
應用
药物研发中用于成像和细胞追踪的荧光PLGA颗粒。该颗粒可用于荧光测定和药物递送。
法律資訊
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.