Merck
803537
Sigma-Aldrich
双-五聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯
别名:
双-N-琥珀酰亚胺基-(五乙二醇)酯, 双琥珀酰亚胺酯活化的PEG化合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H32N2O13
分子量:
532.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
分子量
532.5
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
儲存條件
desiccated
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI 密鑰
FTYUGLBWKRXQBD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
与包含不同 PEG 链长的非均匀混合物的典型 PEG 试剂相比,该 PEG 试剂是具有确定的分子量和间隔臂长的均质化合物,在优化和表征交联应用方面提供了更高的精度。 含有 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS) 酯的同型双功能交联剂通常用于蛋白质结构的低分辨率 3-D 研究和蛋白质相互作用分析。
特點和優勢
  • 反应基:NHS 酯(两端)
  • 反应性:氨基(伯胺)
  • 在 pH 7-9 下,NHS 酯与 -NH2 基反应形成稳定的酰胺键
  • 水溶性;与非聚乙二醇化的 Bs3(也可溶)和 DSS(不溶于水)进行比较
  • 不可透过膜,允许细胞表面标记
  • 通过柔性PEG间隔臂不可逆地交联蛋白质或肽
  • 聚乙二醇间隔臂有助于保持偶联物溶解度
  • 具有确定结构和分子量的纯化合物,确保可重复的蛋白质修饰效果
  • PEG间隔臂提供独特的优势,包括增加稳定性、降低聚集倾向和降低免疫原性
  • 非常适合小分子或肽结合
注意
本产品对湿气敏感。小瓶包装在可重新密封的袋子中,并带有干燥剂,以减少暴露于湿气。冷藏后,在打开前将小瓶平衡至室温,以减少小瓶内的冷凝。制备新鲜的溶液。不推荐储存原液。使用后,将小瓶放回可重新密封的袋子中。关闭袋子并将产品存放在推荐的温度下。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
S Knoller et al.
The Journal of biological chemistry, 266(5), 2795-2804 (1991-02-15)
The superoxide (O2-) forming NADPH oxidase complex of resting phagocytes can be activated in a cell-free system by certain anionic amphiphiles, such as sodium dodecyl sulfate (SDS). For O2- production to occur, the participation of both membrane-associated and cytosol-derived components
G W Cox et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 145(6), 1719-1726 (1990-09-15)
This study was designed to examine the expression and function of IL-2R on murine macrophages. We used a model system of murine macrophage cell lines (ANA-1 and GG2EE) that was established by infecting normal murine bone marrow-derived cells with the
G Mattson et al.
Molecular biology reports, 17(3), 167-183 (1993-04-01)
The various aspects of chemical crosslinking are addressed. Crosslinker reactivity, specificity, spacer arm length and solubility characteristics are detailed. Considerations for choosing one of these crosslinkers for a particular application are given as well as reaction conditions and practical tips
Global Trade Item Number
货号GTIN
803537-100MG4061832874760