推荐产品
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥97% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+9
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(C(OC([2H])([2H])[2H])=C1OC([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(CC=C(C)C[H])C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3/i3D3,4D3,5D3
InChI 密鑰
SOECUQMRSRVZQQ-YJMGCJIZSA-N
應用
本品可用作分析标准品。
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3