About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2
CAS号:
分子量:
136.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
描述
Fp: 175°F
品質等級
化驗
95% (GC)
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
折射率
n/D 1.516
密度
0.9800 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES 字串
NC(C)(C)C1=CC=CC=N1
InChI
1S/C8H12N2/c1-8(2,9)7-5-3-4-6-10-7/h3-6H,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
DQSQBZXDMHDHEO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-(吡啶-2-基)异丙基胺(PIP-胺)是一种叔胺。由PIP-胺已开发出可用于C-H键官能化的双齿导向基团。
應用
Shi助剂是一种通过铜介导的C-H 活化而使芳烃羟基化的导向基团。这种辅基可以通过酸介导的水解作用除去,并且已经证明可以进行克级规模的处理。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
175.0 °F
閃點(°C)
79.44 °C
Xin Li et al.
Organic letters, 16(15), 3904-3907 (2014-07-17)
A copper-mediated C-H hydroxylation of arenes and heteroarenes using our newly developed PIP directing group has been developed. This procedure is scalable and compatible with a wide range of functional groups and heteroarenes, providing an operationally simple protocol for the