Merck
793329
Sigma-Aldrich
Biotin-benzyl-tetrazine
95%
别名:
Biotin-benzyl-tetrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H23N7O2S
分子量:
413.50
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(CCCC[C@@H](SC1)[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)NCC(C=C3)=CC=C3C4=NN=CN=N4
InChI
1S/C19H23N7O2S/c27-16(4-2-1-3-15-17-14(10-29-15)23-19(28)24-17)20-9-12-5-7-13(8-6-12)18-25-21-11-22-26-18/h5-8,11,14-15,17H,1-4,9-10H2,(H,20,27)(H2,23,24,28)/t14-,15?,17-/m1/s1
InChI 密鑰
GBJXXSUDJUYIIH-XZDBBAETSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
793329-25MG4061833232125
793329-5MG4061833232132