Merck
790575
Sigma-Aldrich
(2-Boc-氨基)甲基丙烯酸乙酯
99% (GC)
别名:
2-甲基-2-丙烯酸2-[[(1,1-二甲基乙氧基)羰基]氨基]乙酯, 2-(N-叔丁氧基羰基氨基)甲基丙烯酸乙酯, 2-(叔丁氧基羰基氨基)甲基丙烯酸乙酯, BOC保护的甲基丙烯酸氨基乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO4
CAS号:
分子量:
229.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99% (GC)
形狀
solid
mp
78-84 °C
SMILES 字串
C=C(C)C(OCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-8(2)9(13)15-7-6-12-10(14)16-11(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3,(H,12,14)
InChI 密鑰
HZWCSJMONGVKJV-UHFFFAOYSA-N
應用
甲基丙烯酸酯可以聚合以生成具有侧胺官能团的聚合物。 保护基BOC通常用酸除去。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)