化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
官能基
acetal
ether
hydroxyl
SMILES 字串
COC(OC)C(C)O
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
PRAYXKGWSGUXQK-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.3 °F
閃點(°C)
50.7 °C