Merck
779385
Sigma-Aldrich
3,4-二氢异喹啉
≥97.5% (GC)
别名:
3,4-二氢异喹啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9N
CAS号:
分子量:
131.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
形狀
solid
適合性
complies for identity (IR)
SMILES 字串
C1Cc2ccccc2C=N1
InChI
1S/C9H9N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,7H,5-6H2
InChI 密鑰
NKSZCPBUWGZONP-UHFFFAOYSA-N
應用
3,4-二氢异喹啉可用作合成以下物质的反应物:
  • 采用四丁基碘化铵通过与衣托酸酐的脱羧环化反应制备的5,6-二氢-8H-异喹[1,2-b]喹啉-8-酮。
  • 通过与各种萘酚的 aza-Friedel-Crafts 反应制备的 1-萘基四氢异喹啉。
  • 3,4-二氢异喹啉假碱,其可用作制备 3-苯并氮杂卓衍生物的原料。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Electrosynthesis of polycyclic quinazolinones and rutaecarpine from isatoic anhydrides and cyclic amines
Chen Xingyu, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(72), 44382-44386 (2020)