Merck
776157
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)ethanol
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5F3O2
分子量:
130.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.323
密度
1.334 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O2/c4-3(5,6)8-2-1-7/h7H,1-2H2
InChI 密鑰
HZAARXYRNUBDNS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.9 °F
閃點(°C)
44.4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)