Merck
774375
Sigma-Aldrich
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile
≥97%
别名:
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]propanedinitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H3BrN4S
分子量:
291.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97%
形狀
solid
mp
184-188 °C
官能基
bromo
nitrile
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1ccc(\C=C(/C#N)C#N)c2nsnc12
InChI
1S/C10H3BrN4S/c11-8-2-1-7(3-6(4-12)5-13)9-10(8)15-16-14-9/h1-3H
InChI 密鑰
ZNWYPDKJWGLSQU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
774375-250MG4061833231456