Merck
77004
Sigma-Aldrich
四正丁基二氟化铵氢氟酸盐 溶液
~50% in acetonitrile
别名:
TBABF, Tetrabutylammonium difluoride, 四丁基二氟化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HF2)
CAS号:
分子量:
281.47
Beilstein:
4729304
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solution
濃度
~50% in acetonitrile
雜質
≤1% water
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[F-].F[H].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.2FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
ZHBDKVWQJKYIFF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Used as an etchant for silica films
Reactant for:
  • Nucleophilic fluorination
  • Ring-opening fluorination reaction
  • Substitution reactions
其他說明
有效的氟化剂
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
<50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
< 10 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
P. Bosch et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4733-4733 (1987)
F. Camps et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4294-4294 (1989)