Merck
768936
Sigma-Aldrich
(S)-1,1-二甲氧基-2-丙醇
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(2S)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (S)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (S)-Lactaldehyde dimethyl acetal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12O3
CAS号:
分子量:
120.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
官能基
acetal
ether
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
PRAYXKGWSGUXQK-BYPYZUCNSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.3 °F
閃點(°C)
50.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)