化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
236-299 °C (decomposition)
SMILES 字串
Cl[Au].CN(C)c1ccccc1P(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP.Au.ClH/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28;;/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
JCSJEPVSKVFFRE-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3