Merck
767832
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
Calcium phosphorylchloline-(trimethyl-d9) chloride, Phosphocholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)3N(Cl)CH2CH2OPO3Ca
分子量:
266.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+9
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([O-])=O.[Cl-].[Ca+2]
InChI
1S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;;
InChI 密鑰
ICVPTJCCKTXCDT-VIVYLVLJSA-L
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)