化驗
≥97.0% (GC)
形狀
powder
雜質
≤1% water
mp
137-141 °C
SMILES 字串
C1CN(CCN1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
InChI 密鑰
OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
rat ... Chrnb2(54239)
一般說明
1-(4-吡啶基)哌嗪(或称4-吡啶基哌嗪)是一种活性结构成分,可用作制备各种医药活性分子的结构单元。
應用
1-(4-吡啶基)哌嗪可用作合成以下化合物的结构单元:
- 用于抗细菌研究的诺卡硫星I类似物,
- 用于各种生物学应用的4-氨基-吡啶基衍生物、苯甲酰亚胺基异喹啉衍生物和叔戊基苯氧基烷基哌嗪衍生物。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges