主要文件
766690
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
别名:
Methyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Methyl alpha-N-acetyl-D-galactosamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO6
CAS号:
分子量:
235.23
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
mp
190-200 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
ZEVOCXOZYFLVKN-ZEBDFXRSSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)