Merck
765945
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12F6N2O4S2
分子量:
354.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
132-136 °C
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.C2F6NO4S2/c1-5(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
JTCSZQBQVDPVMT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)