Merck
765767
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-one
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7F3O
CAS号:
分子量:
140.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.320
bp
52-60 °C/760 mmHg
密度
1.080 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
ketone
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H7F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
NLCCAFQWEKMQLM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-2.2 °F
閃點(°C)
-19 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1