Merck
765228
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-13C6
99 atom % 13C, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H12
分子量:
90.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98%
形狀
liquid
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[13CH2]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
XDTMQSROBMDMFD-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)