Merck
765074
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzamide
97%
别名:
p-Iodobenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6INO
CAS号:
分子量:
247.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
215-217 °C
官能基
amide
iodo
SMILES 字串
NC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6INO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChI 密鑰
XRNBLQCAFWFFPM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)