Merck
762679
Sigma-Aldrich
2,2′-Dinaphthylamine
95%
别名:
N-2-Naphthalenyl-2-naphthalenamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H15N
CAS号:
分子量:
269.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
168-173 °C
SMILES 字串
N(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C20H15N/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14,21H
InChI 密鑰
SBMXAWJSNIAHFR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)