Merck
761192
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99% 13C, ≥99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6CH7NO2
分子量:
143.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99% 13C
化驗
≥99% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+6
SMILES 字串
OC([13C]1=[13CH][13CH]=[13C](N)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
ALYNCZNDIQEVRV-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
339.8 °F - closed cup
閃點(°C)
171 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)