Merck
761176
Sigma-Aldrich
氧化铝载体钯
extent of labeling: 5 wt. % (dry basis), matrix activated alumina
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標籤範圍
5 wt. % (dry basis)
基質
activated alumina
mp
1552 °C (lit.)
SMILES 字串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI 密鑰
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1