Merck
760498
Sigma-Aldrich
Nitric acid-18O3
95 atom % 18O, 65 wt. % in H218O
别名:
18O Labeled nitric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HN18O3 solution
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 18O
形狀
liquid
濃度
65 wt. % in H218O
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[18OH][N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i2+2,3+2,4+2
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-PGVNZGOUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)