Merck
76024
Sigma-Aldrich
Z-β-Homotrp(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC)
别名:
Nin-Boc-Nβ-Z-L-β-高色氨酸, Nβ-Z-Nin-Boc-L-β-高色氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H28N2O6
分子量:
452.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
Z-β-Homotrp(Boc)-OH, ≥97.0% (HPLC)
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
crystals
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-15-18(20-11-7-8-12-21(20)27)13-19(14-22(28)29)26-23(30)32-16-17-9-5-4-6-10-17/h4-12,15,19H,13-14,16H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
XNBWRJZBFHEDMH-IBGZPJMESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)