Merck
759139
Sigma-Aldrich
β-N-Methyl-d3-amino-DL-alanine-15N2
98 atom % 15N, 98 atom % D, 97% (CP)
别名:
BMAA-15N2,d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C(D)315NHCH2CH(15NH2)COOH
分子量:
123.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
SMILES 字串
OC(C([15NH2])C[15N]([H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H10N2O2/c1-6-2-3(5)4(7)8/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,5+1,6+1
InChI 密鑰
UJVHVMNGOZXSOZ-OISARLQDSA-N
包裝
This product is a Neurotoxin
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
注意
Neurotoxin
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)