Merck
753580
Sigma-Aldrich
Sodium thiosulfate-34S hydrate
95 atom % 34S, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O334SS · xH2O
分子量:
160.01 (anhydrous basis)
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 34S
化驗
97% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2/i;;5+2;;;;;
InChI 密鑰
PODWXQQNRWNDGD-AAXIWTMGSA-L
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)