Merck
750816
Sigma-Aldrich
N-4-Boc-氨基环己酮
95%
别名:
(4-Oxocyclohexyl)carbamicacid tert-butyl ester, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanone, tert-Butyl 4-oxocyclohexylcarbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO3
分子量:
213.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
114-118 °C
官能基
amine
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI 密鑰
WYVFPGFWUKBXPZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)