等級
technical
品質等級
化驗
≥70%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +100±25°, neat
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1
InChI 密鑰
QEBNYNLSCGVZOH-NFAWXSAZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
(+)-瓦伦烯为倍半萜烯,含有十氢化萘骨架和两个含甲基的立体中心。它是柑橘类水果的香气成分。
應用
(+)-瓦伦烯可作为前体以制备:
- (+)-诺卡酮(倍半萜烯)通过暗单重态氧反应。
- 苯甲酰氧基瓦伦烯通过Kharasch−Sosnovsky烯丙基氧化法与过氧苯甲酸叔丁酯反应。
- (+)-lineariifolianone,一种天然产物。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
CitAP2. 10 activation of the terpene synthase CsTPS1 is associated with the synthesis of (+)-valencene in 'Newhall'orange.
Shen SL, et al.
Journal of Experimental Botany, 67(14), 4105-4115 (2016)
One-Pot Synthesis of (+)-Nootkatone via Dark Singlet Oxygenation of Valencene: The Triple Role of the Amphiphilic Molybdate Catalyst.
Hong B, et al.
Catalysts, 6(12), 184-184 (2016)
实验方案
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene