Merck
749435
Sigma-Aldrich
DL-Glutamic acid-2,4,4-d3
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
2-Aminopentanedioic acid-2,4,4-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCD2CH2CD(NH2)CO2H
分子量:
150.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
185 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])(CC([2H])(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3D
InChI 密鑰
WHUUTDBJXJRKMK-UHVFUKFASA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)