Merck
741612
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
DIPA-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(13CH3)213CHNH13CH(13CH3)2
分子量:
107.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
84 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
密度
0.764 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[13CH3][13CH]([13CH3])N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
UAOMVDZJSHZZME-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)