Merck
741604
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-13C6-ethylamine
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
DIPEA-(diisopropyl-13C6)-amine, Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine, Hunig′s base-(diisopropyl-13C6), N-Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C2H19N
分子量:
135.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
127 °C (lit.)
mp
<-50 °C (lit.)
密度
0.776 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
CCN([13CH]([13CH3])[13CH3])[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
InChI 密鑰
JGFZNNIVVJXRND-CLQMYPOBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.1 °F - closed cup
閃點(°C)
10.6 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)