化驗
97%
形狀
solid
mp
70-75 °C
官能基
bromo
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C6H6BrFN2/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,9-10H2
InChI 密鑰
VCINLTLIJKUOQC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3