Merck
740721
Sigma-Aldrich
4,4,4-三氟丁酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5F3O2
CAS号:
分子量:
142.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.351
mp
25-31 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
205.0 °F
閃點(°C)
96.1 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)