Merck
737836
Sigma-Aldrich
维生素K3-d8
98 atom % D, 97% (CP)
别名:
2-(甲基-d3)-1,4-萘醌-3,5,6,7,8-d5, 甲萘醌-d8
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11D8O2
分子量:
180.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
97% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
yellow to green
mp
105-107 °C (lit.)
質量偏移
M+8
儲存溫度
−20°C
−20°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C([2H])C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
MJVAVZPDRWSRRC-JGUCLWPXSA-N
相关类别
應用
维生素K3-d8(或甲萘醌-d8)是维生素K3的氘代类似物。它用作定量分析膳食补充剂、强化食品或复杂生物基质中维生素K3浓度的内标。
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2