Merck
737240
Sigma-Aldrich
(1-溴-2,2,2-三氟乙基)苯
95%
别名:
(1-Bromotrifluoroethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrF3
CAS号:
分子量:
239.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.487
密度
1.555 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
phenyl
SMILES 字串
FC(F)(F)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-7(8(10,11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
IRICHAOGAOFEQI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
164.0 °F
閃點(°C)
73.33 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)