Merck
737097
Sigma-Aldrich
1-(Aminomethyl)cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14ClNO2
分子量:
179.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
170-175 °C
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES 字串
Cl.NCC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c8-5-7(6(9)10)3-1-2-4-7;/h1-5,8H2,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
RQZKNSBTUBWVJG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)