About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2O
CAS号:
分子量:
110.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
140-145 °C
官能基
aldehyde
SMILES 字串
Cc1c[nH]c(C=O)n1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-6-5(3-8)7-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
AEYQOYLTLFOCHR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
736775-250MG | 4061833551844 |