Merck
734993
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
别名:
3-Phenylpyrazole-4-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O
CAS号:
分子量:
172.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
142-147 °C
官能基
aldehyde
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=Cc1c[nH]nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-7-9-6-11-12-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,11,12)
InChI 密鑰
OCCFXKQCKSLEII-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)