Merck
73306
Sigma-Aldrich
叔丁醇镁
technical, ≥90% (KT)
别名:
叔丁氧镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COMgOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
170.53
Beilstein:
3979348
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical
化驗
≥90% (KT)
形狀
powder
SMILES 字串
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)