产品名称
聚乙二醇二缩水甘油醚, Mn 6,000
形狀
liquid
品質等級
分子量
Mn 6,000
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
mp
57-62 °C
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O1C(C1)COCCOCC2OC2
InChI
1S/C8H14O4/c1(9-3-7-5-11-7)2-10-4-8-6-12-8/h7-8H,1-6H2
InChI 密鑰
AOBIOSPNXBMOAT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- Water-Insoluble, Thermostable, Crosslinked Gelatin Matrix for Soft Tissue Implant Development.:采用聚乙二醇二缩水甘油醚(PEGDE)制备软组织移植物的热稳定性水不溶性明胶基质。强调PEDGE可作为有效的交联剂,增强基质的生物相容性和机械特性(Varga et al., 2024)。
- Alumina Incorporation in Self-Supported Poly(ethylenimine) Sorbents for Direct Air Capture.:该研究虽然没有直接聚焦PEGDE,但涉及采用它作为吸附材料组分,说明PEGDE的功能多样性,除了生物医学领域,还可用于工业生产(Narayanan et al., 2024)。
- Lignin-Based Hydrogels for the Delivery of Bioactive Chaga Mushroom Extract.:采用PEGDE增强木质素类水凝胶的特性,该水凝胶用于生物活性物质的控制递送。该研究说明PEGDE可改善水凝胶稳定性和释放特性(Nagardeolekar et al., 2024)。
- Ductile, High-Lignin-Content Thermoset Films and Coatings.:采用PEGDE开发高木质素含量热固性膜和涂,说明它可用于制造工业用耐久柔性材料(Boarino et al., 2023)。
- Developing Mixed Matrix Membranes with Good CO2 Separation Performance Based on PEG-Modified UiO-66 MOF and 6FDA-Durene Polyimide.:采用PEGDE修饰混合基质膜用金属有机骨架(MOF),突出它增强CO2分离性能的潜力,对于环境和工业应用十分重要(Veetil et al., 2023)。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
386.6 °F - closed cup
閃點(°C)
197.00 °C - closed cup