Merck
73178
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0 wt. % (AT)
别名:
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H7BrO3
CAS号:
分子量:
267.08
Beilstein:
2372925
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
98.0-102.0% (wt., AT)
形狀
powder
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,13H,(H,14,15)
InChI 密鑰
XZWXQSGFZHRDNB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)