Merck
731188
Sigma-Aldrich
盐酸硫胺素-(4-甲基-13C-噻唑-5-基-13C3) 盐酸盐
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
盐酸硫胺,盐酸维生素 B1, 维生素 B14-甲基-13-噻唑-5-基-13C3) 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4C8H17ClN4OS · HCl
分子量:
341.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
white
mp
250 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2[13cH]s[13c](CCO)[13c]2[13CH3])c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i1+1,7+1,8+1,11+1;;
InChI 密鑰
DPJRMOMPQZCRJU-VJFONHOHSA-M
應用
硫胺素-(4-甲基-13C-噻唑-5-基-13C3) 盐酸盐也称为维生素B1(4-甲基-13C-噻唑-5-基-13C3) 盐酸盐。它可用作稳定的同位素内标物,通过质谱(MS)获得特定生物样品的准确数据。
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rohiverth Guarecuco et al.
Science advances, 6(41) (2020-10-11)
Tumor environment influences anticancer therapy response but which extracellular nutrients affect drug sensitivity is largely unknown. Using functional genomics, we determine modifiers of l-asparaginase (ASNase) response and identify thiamine pyrophosphate kinase 1 as a metabolic dependency under ASNase treatment. While